11-Chloro-1-undecène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H53449.AA H53449.AC
H53449.AAEA 72.3 EUR InStock
H53449.AA H53449.AC
11-Chloro-1-undecène ≥97%
11-Chloro-1-undecène
Purity: 97% CAS No.: 872-17-3 Molecular Formula: C11H21Cl Formula Weight: 188.74 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 108-109°/6mm MDL No.: MFCD00671354
Formule: C₁₁H₂₁Cl
MW: 188,74 g/mol
Point d'ébullition: 108…109 °C (6 mmHg)
Densité: 0.995
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671354
Numéro CAS: 872-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité