1-Chloro-5-(triethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53515.06 H53515.14
H53515.06EA 62.4 EUR InStock
H53515.06 H53515.14
1-Chloro-5-(triethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
1-Chloro-5-(triethylsilyl)-4-pentyne
Purity: 97% CAS No.: 174125-30-5 Molecular Formula: C11H21ClSi Formula Weight: 216.83 MDL No.: MFCD00671352
Formule: C₁₁H₂₁ClSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671352
Numéro CAS: 174125-30-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité