1-Tétradécyne tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
L02573.06 L02573.14
L02573.06EA 57.5 EUR InStock
L02573.06 L02573.14
1-Tétradécyne tech. 90%, grade Technique
1-Tétradécyne
Purity: 90% CAS No.: 765-10-6 Molecular Formula: CH3(CH2)11C≡CH Formula Weight: 194.36 Refractive Index: 1.4410 Boiling Point: 132-134°/14mm MDL No.: MFCD00015076
Formule: C₁₄H₂₆
MW: 194,36 g/mol
Point d'ébullition: 132…134 °C (14 mmHg)
Densité: 0.790
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015076
Numéro CAS: 765-10-6
EINECS: 212-139-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité