1-Benzyloxy-4-iodobenzene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(Benzyloxy)-4-iodobenzene, 4-Benzyloxyiodobenzene
L16092.06 L16092.14
L16092.06EA 93.8 EUR InStock
L16092.06 L16092.14
1-Benzyloxy-4-iodobenzene ≥98%
1-Benzyloxy-4-iodobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 19578-68-8 Molecular Formula: C13H11IO Formula Weight: 310.14 Melting Point: 60-64° Boiling Point: 140°/1mm MDL No.: MFCD00079704
Formule: C₁₃H₁₁IO
MW: 310,13 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079704
Numéro CAS: 19578-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité