1-Benzyloxy-3-iodobenzene ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(Benzyloxy)-3-iodobenzene
L17442.03 L17442.06
L17442.03EA 13.7 EUR InStock
L17442.03 L17442.06
1-Benzyloxy-3-iodobenzene ≥99%
1-Benzyloxy-3-iodobenzene
Purity: 99% CAS No.: 107623-21-2 Molecular Formula: C13H11IO Formula Weight: 310.14 Melting Point: 50-51° Beilstein Reference: 3270112
Formule: C₁₃H₁₁IO
MW: 310,13 g/mol
Point de fusion: 50…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318100
Numéro CAS: 107623-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité