4-Pyridineboronic acid pinacol ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17854.MDEA 51.9 EUR InStock
L17854.MD L17854.03
4-Pyridineboronic acid pinacol ester ≥98%
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205,06 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319051
Numéro CAS: 181219-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité