n-Dodécane-D26 (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-DLM-338-5EA 918 EUR InStock
PROOCIL-DLM-338-5 PROOCIL-DLM-338-1
n-Dodécane-D26 (98% D)
n-Dodécane-D26
Formule: D₃C(CD₂)₁₀CD₃
MW: 196,13 g/mol
Numéro CAS: 16416-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité