Acide (2-chloro-3,6-difluorophényl)acétique
005606-1G 005606-5G
FLUO005606-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005606-1G FLUO005606-5G
Acide (2-chloro-3,6-difluorophényl)acétique
Acide (2-chloro-3,6-difluorophényl)acétique
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631448
Numéro CAS: 261762-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité