Acide (3-chloro-2,6-difluorophényl)acétique
005607-1G 005607-5G
FLUO005607-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005607-1G FLUO005607-5G
Acide (3-chloro-2,6-difluorophényl)acétique
Acide (3-chloro-2,6-difluorophényl)acétique
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631328
Numéro CAS: 261762-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité