Acide (3-fluoro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
007939-1G 007939-5G
FLUO007939-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007939-1G FLUO007939-5G
Acide (3-fluoro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Acide (3-fluoro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236303
Numéro CAS: 238754-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité