Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
Synonyms: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
009273-1G 009273-5G
FLUO009273-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009273-1G FLUO009273-5G
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004184
Numéro CAS: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité