Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
Synonyms: (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
009274-1G 009274-5G
FLUO009274-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009274-1G FLUO009274-5G
Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064200
Numéro CAS: 17257-71-5
EINECS: 241-292-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité