1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Synonyms: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
018220-1G 018220-100G 018220-25G
FLUO018220-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018220-1G FLUO018220-100G FLUO018220-25G
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Formule: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00028016
Numéro CAS: 6793-92-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité