Acide (2-bromo-4,5-diméthoxyphényl)acétique
Synonyms: 2-Bromo-4,5-dimethoxyphenylacetic acid
018270-1G 018270-5G
FLUO018270-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018270-1G FLUO018270-5G
Acide (2-bromo-4,5-diméthoxyphényl)acétique
Acide (2-bromo-4,5-diméthoxyphényl)acétique
Formule: C₁₀H₁₁BrO₄
MW: 275,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016819
Numéro CAS: 4697-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité