3-Methylphenylboronic acid pinacol ester
Synonyms: 3-Methylbenzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(m-tolyl)-1,3,2-dioxaborolane, 3-Tolylboronic acid pinacol ester, m-Tolylboronic acid Pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)toluene
021848-25G 021848-5G 021848-1G
FLUO021848-25GEA 0 EUR InStock
FLUO021848-25G FLUO021848-5G FLUO021848-1G
3-Methylphenylboronic acid pinacol ester
3-Methylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₂
MW: 218,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD05864303
Numéro CAS: 253342-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité