Acide (3-fluoro-4-méthoxyphényl)acétique
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
021901-5G 021901-1G 021901-25G
FLUO021901-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021901-5G FLUO021901-1G FLUO021901-25G
Acide (3-fluoro-4-méthoxyphényl)acétique
Acide (3-fluoro-4-méthoxyphényl)acétique
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060353
Numéro CAS: 452-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité