1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Synonyms: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
023255-25G 023255-100G
FLUO023255-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023255-25G FLUO023255-100G
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Formule: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155065
Numéro CAS: 53087-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité