2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
Synonyms: 2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid
016221-1G 016221-5G
FLUO016221-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016221-1G FLUO016221-5G
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BFNO₄
MW: 184,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD03092929
Numéro CAS: 819849-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité