L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2,6-Diméthyloct-7-ène-2-ol, Liquid
Fournisseur: MP Biomedicals
0215090680 0215090625
ICNA0215090680EA 188 EUR InStock
ICNA0215090680 ICNA0215090625
2,6-Diméthyloct-7-ène-2-ol, Liquid
2,6-Diméthyloct-7-ène-2-ol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Numéro CAS: 18479-58-8
EINECS: 242-362-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité