2-Bromotoluène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12315.14 A12315.22 A12315.36
A12315.14EA 34.1 EUR InStock
A12315.14 A12315.22 A12315.36
2-Bromotoluène ≥99%
2-Bromotoluène
Purity: 99%
CAS No.: 95-46-5
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: -27°
Boiling Point: 179-181°
Beilstein Reference: 1904176
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000068
Formule: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Point d'ébullition: 179…181 °C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1.420
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000068
Numéro CAS: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1439
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité