1,1-Dichloroéthylène stabilisé, Msynth® plus
Fournisseur: Merck
Synonyms: Chlorure de vinylidène1,1-Dichloroethene
Stabilization: stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ400
8.45033.9999EA 0 EUR InStock
8.45033.9999
1,1-Dichloroéthylène stabilisé, Msynth® plus
1,1-Dichloroéthylène
Formule: C₂H₂Cl₂
MW: 96,94 g/mol
Point d'ébullition: 31,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –122 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –25 °C
Numéro MDL: MFCD00011653
Numéro CAS: 75-35-4
ONU: 1303
ADR: 3,I
Merck Index: 12,10134
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.5 g/l (25 °C)
Melting Point -122 °C
Molar Mass 96.94 g/mol
Boiling Point 31.2 - 31.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 665 hPa (20 °C)
Flash Point -25 °C
Refractive Index 1.4254 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 8.4 - 16.5 %(V)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 520 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité