Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
65361-250MGEA 140 EUR InStock
65361-250MG
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique, Supelco®
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004184
Numéro CAS: 20445-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité