Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

65369-250MG-FEA 147 EUR InStock
65369-250MG-F
Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique, Supelco®
Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique


Formule: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064200
Numéro CAS: 17257-71-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité