2-Bromotoluène
Fournisseur: Molekula
MOLE52688778-100GEA 0 EUR InStock
MOLE52688778-100G
2-Bromotoluène
2-Bromotoluène
Formule: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Point d'ébullition: 181,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1,4192 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00000068
Numéro CAS: 95-46-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité