Aiguilles amovibles
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
200285 200295 202645 207434 207419 7768-01 7780-01 7784-03 7780-04 7758-03 7770-01 7758-02 7784-06 7758-04 7780-03 7786-01 7784-01 7784-05 7779-01 7803-05 7806-01 7803-07 7758-01 7731-03 7779-03 7779-02 7804-02 7804-01 7762-06 7806-02 7804-04 7803-04 7770-02 7803-03 7768-02 7804-03 7784-02 7762-01 7762-02 7784-04 7731-01 7731-02 7731-04 7732-01 7803-02 7806-03 7762-04 7784-07 203481 8649-01 8650-01 7784-08 7786-02 7787-01 7787-02 7762-05 7780-02 7779-04 7762-03 7806-04 7732-02 7732-03 7732-04 7803-01 7806-06 7806-07 7804-10 7804-11 7806-10 7731-11 7803-06 7804-08 7806-11 7804-05 7804-06 7804-07 7804-09 7804-12 7806-05 7806-08 7806-09 209221
HAMI200285 HAMI200295 549-1059 HAMI207434 HAMI207419 HAMI7768-01 HAMI7780-01 HAMI7784-03 HAMI7780-04 113-0699 548-1563 113-0698 HAMI7784-06 HAMI7758-04 HAMI7780-03 549-0578 HAMI7784-01 HAMI7784-05 HAMI7779-01 HAMI7803-05 HAMI7806-01 HAMI7803-07 HAMI7758-01 HAMI7731-03 HAMI7779-03 HAMI7779-02 HAMI7804-02 HAMI7804-01 HAMI7762-06 HAMI7806-02 HAMI7804-04 HAMI7803-04 HAMI7770-02 HAMI7803-03 HAMI7768-02 HAMI7804-03 HAMI7784-02 HAMI7762-01 HAMI7762-02 HAMI7784-04 HAMI7731-01 HAMI7731-02 HAMI7731-04 HAMI7732-01 HAMI7803-02 HAMI7806-03 HAMI7762-04 HAMI7784-07 HAMI203481 HAMI8649-01 HAMI8650-01 HAMI7784-08 549-0579 HAMI7787-01 HAMI7787-02 HAMI7762-05 HAMI7780-02 HAMI7779-04 HAMI7762-03 HAMI7806-04 HAMI7732-02 HAMI7732-03 HAMI7732-04 HAMI7803-01 HAMI7806-06 HAMI7806-07 HAMI7804-10 HAMI7804-11 HAMI7806-10 HAMI7731-11 HAMI7803-06 HAMI7804-08 HAMI7806-11 HAMI7804-05 HAMI7804-06 HAMI7804-07 HAMI7804-09 HAMI7804-12 HAMI7806-05 HAMI7806-08 HAMI7806-09 HAMI209221
Aiguilles amovibles
Aiguilles pour seringues
Les avantages d'une aiguille remplaçable pour une courbure ou obstruction occasionnelle et le volume mort minimal d'une aiguille fixe. Cette conception unique d'aiguille amovible permet d'installer avec précision l'aiguille sur le zéro. Le résultat est un raccordement sans volume mort qui simplifie l'amorçage.
Longueurs et pointes personnalisables. Vous pouvez commander vos aiguilles personnalisées en fonction de vos besoins spécifiques.
* Large hub
** Kel-F hub
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité