Overhead stirrer tools, viscosity stirrers, Visco-Jet®
Fournisseur: BOCHEM
9020 9021
BOCH9020EA 1360 EUR InStock
BOCH9020 BOCH9021
Overhead stirrer tools, viscosity stirrers, Visco-Jet®
Agitateurs Outils d'agitation
Viscosity stirrers made of stainless steel.
  • Ideal for stirring liquids at low speed
  • Suitable for stirring low and highly viscous media
  • Creates dynamic radial flow
Complete degasification of the media, foam generation and air inlet will be avoided.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité