Overhead stirrer tools, turbine stirrers
Fournisseur: BOCHEM
9025 9026
BOCH9025EA 125 EUR InStock
BOCH9025 BOCH9026
Overhead stirrer tools, turbine stirrers
Agitateurs Outils d'agitation
Propeller stirrers made of stainless steel, with ring.
  • Ideal for stirring liquids at middle speed range
  • Suitable for stirring low and medium viscous media
  • Creates axial flow
  • Ideal for homogenising and suspensioning
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité