L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Lingettes pour salles blanches, Amplitude™ Delta™
Fournisseur: CONTEC
AMDE0001 AMDE0004 AMDE0003 AMDE0002
115-1850EA 727 EUR InStock
115-1850 115-1852 115-1851 CONTAMDE0002
Lingettes pour salles blanches, Amplitude™ Delta™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Fabriquée avec une fibre 100% synthétique et formée avec le procédé de liage par jet d'eau, cette lingette (conçue pour le nettoyage des produits optiques délicats tels que les lentilles et les miroirs) est exceptionnellement nettoyante et durable. Sa résistance chimique est excellente, ce qui la rend parfaite pour une utilisation avec des solvants. Sa structure à fibres alvéolées lui confère une excellente capacité d'absorption.
  • Très faibles niveaux de particules et de substance extractibles
  • Résistantes et durables
  • Texture non abrasive très douce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité