α,3-Dibromotoluène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
A15075.09 A15075.18 A15075.30
A15075.09EA 55 EUR InStock
A15075.09 A15075.18 A15075.30
α,3-Dibromotoluène ≥99%
α,3-Dibromotoluène
Purity: 99%
CAS No.: 823-78-9
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 128-130°/12mm
Beilstein Reference: 2078683
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000176
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 128…130 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 40…44 °C
Densité: 1.560
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000176
Numéro CAS: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité