α,3-Dibromotoluène
Danger
Synonyms: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
001367-50G 001367-250G
FLUO001367-50GEA 0 EUR InStock
FLUO001367-50G FLUO001367-250G
α,3-Dibromotoluène
α,3-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000176
Numéro CAS: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité