Colonnes HPLC, Accucore™ Phényl-Hexyl
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
17926-012105 17926-013005 17926-014005 17926-052130 17926-053030 17926-054630 17926-102130 17926-103030 17926-104630 17926-152130 17926-153030 17926-154630
554-1951EA 526 EUR InStock
554-1951 554-1952 554-1953 554-1909 554-1910 554-1911 554-1912 554-1913 554-1914 554-1915 554-1916 554-1917
Colonnes HPLC, Accucore™ Phényl-Hexyl
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes offrent une sélectivité unique pour les analytes aromatiques et modérément polaires. Adaptées aux échantillons complexes pour lesquels certains pics sont résolus par une phase phényl alors que d'autres nécessitent une phase alkyle classique. Core Enhanced Technology permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte de charge élevée requise par des particules inférieures à 2 µm.
  • Pertes de charge plus faibles
  • Sélectivité en mode mixte pour les analytes aromatiques et moyennement polaires
  • Meilleures interactions pi-pi avec les substances aromatiques
  • Hydrophobicité modérée
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité