Colonnes HPLC, Accucore™ PFP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
17426-012105 17426-013005 17426-014005 17426-052130 17426-053030 17426-102130 17426-103030 17426-104630 17426-152130 17426-153030 17426-154630
554-1954EA 594 EUR InStock
554-1954 554-1955 554-1956 554-1921 554-1922 554-1924 554-1925 554-1926 554-1927 554-1928 554-1929
Colonnes HPLC, Accucore™ PFP
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes offrent une sélectivité alternative à la C18, en particulier pour les analytes halogénés. Core Enhanced Technology permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte de charge élevée requise par des particules inférieures à 2 µm.
  • Pertes de charges plus faible
  • Rétention supplémentaire pour les espèces halogénées
  • Sélectivité exceptionnelle pour les composants polaires non halogénés
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité