1-Bromo-3-éthylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12258.06 A12258.03 A12258.14
A12258.06EA 94.6 EUR InStock
A12258.06 A12258.03 A12258.14
1-Bromo-3-éthylbenzène ≥98%
1-Bromo-3-éthylbenzène
Purity: 98%
CAS No.: 2725-82-8
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Boiling Point: 76-78°/10mm
MDL No.: MFCD00156128
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C (10 mmHg)
Densité: 1.3493
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156128
Numéro CAS: 2725-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité