3-Bromotoluène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
173410100 173411000
ACRO173410100EA 31.9 EUR InStock
ACRO173410100 ACRO173411000
3-Bromotoluène 99%
3-Bromotoluène
Formule: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Point d'ébullition: 183.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.41 g/cm³
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000085
Numéro CAS: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01424
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité