3-Bromotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13990.14 A13990.22 A13990.36
A13990.14EA 45.4 EUR InStock
A13990.14 A13990.22 A13990.36
3-Bromotoluène ≥98%
3-Bromotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 591-17-3
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5520
Melting Point: -40°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 1903633
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000085
Formule: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Point d'ébullition: 183…184 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.410
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000085
Numéro CAS: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1439
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité