α,4-Dibromotoluène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
150410250 150411000
ACRO150410250EA 35.6 EUR InStock
ACRO150410250 ACRO150411000
α,4-Dibromotoluène 98%
α,4-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Point d'ébullition: 115…124 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000179
Numéro CAS: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
ONU: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01393
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange to tan Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité