α,4-Dibromotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10892.22EA 112 EUR InStock
A10892.22 A10892.14
α,4-Dibromotoluène ≥98%
α,4-Dibromotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 589-15-1
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 115-124°/12mm
Merck Reference: 14,1409
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000179
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 115…124 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 60…64 °C
Numéro MDL: MFCD00000179
Numéro CAS: 589-15-1
ONU: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1409
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité