4-Bromotoluène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
107481000 107485000
ACRO107481000EA 42.5 EUR InStock
ACRO107481000 ACRO107485000
4-Bromotoluène 99%
4-Bromotoluène
Formule: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Point d'ébullition: 184 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 1.39 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000109
Numéro CAS: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Water ≤0.05 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.01 % (as acrylic acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité