4-Bromotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15843.14 A15843.22 A15843.36
A15843.14EA 27.6 EUR InStock
A15843.14 A15843.22 A15843.36
4-Bromotoluène ≥98%
4-Bromotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 106-38-7
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 1903636
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000109
Formule: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Point d'ébullition: 183…184 °C
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 1.410
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000109
Numéro CAS: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1439
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité