2,4,6-Tribromotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01149.09EA 62.1 EUR InStock
L01149.09 L01149.18
2,4,6-Tribromotoluène ≥98%
2,4,6-Tribromotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 6320-40-7
Molecular Formula: C7H5Br3
Formula Weight: 328.83
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 290°
MDL No.: MFCD00013527
Formule: C₇H₅Br₃
MW: 328,83 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C
Point de fusion: 67…70 °C
Densité: 2,479
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013527
Numéro CAS: 6320-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité