Bromopentaméthylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L02451.14EA 178 EUR InStock
L02451.14 L02451.06
Bromopentaméthylbenzène ≥98%
Bromopentaméthylbenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 5153-40-2
Molecular Formula: C11H15Br
Formula Weight: 227.15
Melting Point: 161-162°
Beilstein Reference: 1863555
Formule: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Point de fusion: 161…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013523
Numéro CAS: 5153-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité