1-(Bromométhyl)-4-chlorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
B22858.06 B22858.14
B22858.06EA 51.3 EUR InStock
B22858.06 B22858.14
1-(Bromométhyl)-4-chlorobenzène ≥98%
1-(Bromométhyl)-4-chlorobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 622-95-7
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Odour: Pungent
Melting Point: 46-51°
Boiling Point: 107-108°/8mm
Beilstein Reference: 606497
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00040714
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 46…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040714
Numéro CAS: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité