2-Bromo-6-chlorotoluène
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-2-methylbenzene
018260-10G 018260-50G
FLUO018260-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018260-10G FLUO018260-50G
2-Bromo-6-chlorotoluène
2-Bromo-6-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061121
Numéro CAS: 62356-27-8
EINECS: 263-520-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité