Bromo-4-benzyle chlorure 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-4-(chlorométhyl)benzène
ACRO346750050EA 55 EUR InStock
ACRO346750050 ACRO346750250
Bromo-4-benzyle chlorure 98%
Bromo-4-benzyle chlorure
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 136…139 °C (27 mmHg)
Point de fusion: 36…40 °C
Numéro MDL: MFCD00040867
Numéro CAS: 589-17-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01394
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité