Bromo-4-benzyle chlorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
L11486.06 L11486.14
L11486.06EA 56.1 EUR InStock
L11486.06 L11486.14
Bromo-4-benzyle chlorure ≥97%
Bromo-4-benzyle chlorure
Purity: 97%
CAS No.: 589-17-3
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 38-41°
Boiling Point: 106-107°/10mm
Beilstein Reference: 6123220
Merck Reference: 14,1410
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00040867
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 106…107 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 38…41 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040867
Numéro CAS: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1410
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité