Bromo-4-benzyle chlorure
Synonyms: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
002483-5G 002483-25G
FLUO002483-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002483-5G FLUO002483-25G
Bromo-4-benzyle chlorure
Bromo-4-benzyle chlorure
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 236 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…41 °C
Numéro MDL: MFCD00040867
Numéro CAS: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01394
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité