5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
004147-25G 004147-100G 004147-500G
FLUO004147-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004147-25G FLUO004147-100G FLUO004147-500G
5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène
5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1,4 °C
Densité: 1,7486 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00000601
Numéro CAS: 445-01-2
EINECS: 207-149-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité