(Bromométhyl)pentafluorobenzène
Attention
Synonyms: α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
001353-25G 001353-100G 001353-10G
FLUO001353-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001353-25G FLUO001353-100G FLUO001353-10G
(Bromométhyl)pentafluorobenzène
Pentafluorobenzyl bromide
Formule: (C₆F₅)CH₂Br
MW: 260,99 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000299
Numéro CAS: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité