(Bromométhyl)pentafluorobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluène
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41643.0005EA 212 EUR InStock
8.41643.0005
(Bromométhyl)pentafluorobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(Bromométhyl)pentafluorobenzène
Formule: (C₆F₅)CH₂Br
MW: 260,99 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000299
Numéro CAS: 1765-40-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 260.99 g/mol
Boiling Point 174 - 175 °C
Flash Point 83 °C
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité