α-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3,5,6-Tétrafluorobenzyle bromure
L01916.06EA 143 EUR InStock
L01916.06 L01916.03
α-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorotoluène ≥98%
α-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 53001-73-3
Molecular Formula: C7H3BrF4
Formula Weight: 243.00
Refractive Index: 1.4885
Boiling Point: 79-80°/80mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00013549
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C (80 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013549
Numéro CAS: 53001-73-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité